Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes
GREENER_CHOICE
Automate daily 96-and 384-well microplate pipetting tasks with the sealed-in security of ClipTip technology in these electronic multichannel pipettes, which offer both versatility and customization.
Marca:  Thermo Scientific™ 4671100BT
922.35 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15613046
  • 1850.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 1250
ClipTip™ 1250
8 canali
Yes
da 15 a 1250 μl
Turchese
Bluetooth
E1-ClipTip
Electronic Pipette
1 μl
Documenti
Manuals
Product Guides
Specification Sheets
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Bluetooth™ Electronic Multichannel Pipettes > 8-channel, 15 to 1250μL