Learn More
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ I Codice prodotto.: 10709535
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ I
Codice prodotto. 10709535
Color: Yellow; Noise Reduction Rate: 27db; Oval
Click to view available options
Color: Yellow; Noise Reduction Rate: 27db; Oval
Codice prodotto. 10709535
Marca: 3M™ 7000039616
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione dell'udito contro il rumore legato a un'ampia gamma di applicazioni sul posto di lavoro e di attività ricreative. Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono molto leggere e offrono un elevato comfort.
  • Design a basso profilo che riduce al minimo le interferenze
  • L'ampio spazio all'interno della cuffia riduce l'umidità e l'accumulo di calore
  • Cuscinetti e inserti facili da sostituire per la massima igiene
  • I cuscini ampi e morbidi riducono la pressione intorno alle orecchie e migliorano il comfort e l'indossabilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Giallo
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Da utilizzare con (applicazione) Protezione contro il rumore legato a un'ampia gamma di applicazioni sul posto di lavoro e di attività
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Plug Shape Ovale
Product Type Paraorecchie I
Stile Fascia per la testa
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ I >