Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione totale
GREENER_CHOICE
Singolo report di calibrazione secondo necessità per numerose procedure operative standard
Marca:  H-B Instrument™ B60202-0800
272.07 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13079142
  • 288.49€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
  • Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
  • Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Specifica
0°, 60°, 120 °C
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
12 in
Vetro
°
Da −20 °C a 150 °C
1 °C
Ciascun termometro include un rapporto di calibrazione personalizzato che indica le correzioni a un decimo della suddivisione più piccola, un numero di rapporto univoco e gli standard NIST utilizzati per la calibrazione. Numero di serie individuale e prodotto negli Stati Uniti
Ad immersione totale
300 mm
Liquido Enviro-Safe™
−20 °C
±1 °C
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      H-B instruments Immersion thermometers
    Titolo del prodotto
    H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione totale > Range: -20deg. to +150deg.C; Accry.: +/-1deg.C; Certification points: 0, 60, 120deg.C; Length: 300mm