Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
Marca: Ebro Electronic™ 1601-0044A-02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.Specifica
Registro dati temperatura | |
40000 misurazioni | |
Allarme LED | |
Litio | |
2 | |
USB | |
EBI 20-TH1 | |
±3% | |
Da 1 min. a 24 ore | |
0.1% | |
Da –30 a 60 °C | |
69 x 48 x 22 mm |
LCD | |
Calibrated | |
Universal Software | |
24 mesi | |
Factory calibration certificate | |
IP52 | |
NTC | |
Humidity ± 3% (at 10-90% relative humidity) Temperature ± 0.5°C (-20° to +40°C), ± 0.8°C for the remaining measuring range |
|
da 10 a 90% | |
0.5 °C | |
da –30 a 60 °C | |
69 mm |