Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 20
data logger per misurare la temperatura e/o l'umidità durante il trasporto e nei magazzini
73.80€ - 140.00€
Specifica
Tipo | Registro dati temperatura |
---|---|
Tipo di display | LCD |
Calibrazione | Calibrated |
Tipo di batteria | Litio |
Tipi di sensore | NTC |
Codice del prodotto | Marca | Canali | Memoria dati | Tipi di allarme | Protezione IP | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Canali | Memoria dati | Tipi di allarme | Protezione IP | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10704402
|
Ebro Electronic™
1601-0042A |
1 | 40000 misurazioni | Allarme LED | IP67 |
73.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10272640
|
Ebro Electronic™
1601-0044A-02 |
2 | 40000 misurazioni | Allarme LED | IP52 |
136.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10493150
|
Ebro Electronic™
1601-0043A |
1 | 40000 valori | Flashing LCD Segment | IP67 |
140.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
I data logger EBI 20 sono molto robusti e sono utilizzati in tutto il mondo nei trasporti e per il monitoraggio dei magazzini.Specifica
Registro dati temperatura | |
Calibrated | |
NTC | |
69 mm |
LCD | |
Litio | |
Da –30 a 60 °C |