Learn More
Terumo™ Siringa Luer-Lock in tre pezzi
Terumo™ Luer-Lock Tip Three-Part Syringes are easy to use with their smooth plunger action and have clear barrels to allow quick recognition of air bubbles for more accurate dosing. With easy to read markings, you can be confident you are delivering the intended dose every time.
Marca: Terumo™ 8SS20L1
Descrizione
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Luer-Lock Three-Part Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
- Silicone coated barrel for a smooth plunger action
- Clear barrel to allow quick recognition of air bubbles
- Easy to read markings
- Latex free
- Sterile and packed in individually wrapped tamper peel packs
- Syringes are available with luer lock, luer slip, catheter and eccentric tips
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Sì | |
Polypropylene | |
Per l'iniezione di fluidi, immediatamente dopo il riempimento, nel corpo umano, per l'aspirazione di fluidi o per il prelievo di sangue o altri fluidi corporei | |
Siringa eccentrica Luer Lock a 3 parti | |
Confezione da 50 | |
Luer Lock eccentrico | |
Sì |
Prodotto sterile di Classe IIa, conformità MDD 93/42/CEE, CE 0197 | |
Graduazione serigrafata | |
Sì | |
Sì | |
20 mL | |
Sì |