missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Eclipse™ 10 μL Siliconized Pipette Tips

Siliconized pipette tips with a beveled point.

Marca:  Labcon™ 1061-960-036-9

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17537826

  • 50.76€ / pezzi 1152
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Siliconized for viscous samples
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Made in USA
Specifica

Specifica

10 μL
Non-sterile
Purple
1.23 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
UltraFine
Single-use
Yes
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
Autoclavable
31.4 mm
ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
Eclipse
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali