Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Siliconized Pipette Tips
Siliconized pipette tips with a beveled point.
29.00€ - 61.70€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 10 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.23 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 31.4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16623952
|
Labcon™
1061-800-010-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Green | Non-sterile |
29.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17547826
|
Labcon™
1061-965-036-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Clear | Sterile |
61.70€
pezzi 1152 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17537826
|
Labcon™
1061-960-036-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Clear | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Siliconized for viscous samples
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Made in USA
Specifica
10 μL | |
Autoclavable | |
31.4 mm | |
UltraFine | |
Universal Fit | |
Eclipse |
Non-filtered | |
1.23 in. | |
Liquid Handling | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene Resin |