Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Siliconized Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Siliconized pipette tips with a beveled point.
Marca:  Labcon™ 1061-800-010-9
26.98 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21681" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16623952
  • 29.75€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Siliconized for viscous samples
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Siliconized
Non-filtered
Green
1.23 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Universal Fit
Eclipse
2, 10 μL
10 μL
Non-sterile
Autoclavable
31.4 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
UltraFine
Single-use
Yes
Polypropylene Resin