Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marca:  Labcon™ 1026-800-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34470kg
Codice prodotto. 17557786
  • 22.15€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Wide Orifice, Bevel Point
Single-use
No
Polypropylene Resin