Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
22.15€ - 60.45€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16653872
|
Labcon™
1026-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Non-sterile |
38.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16663872
|
Labcon™
1026-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Rack, 96 | Sterile |
60.45€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17557786
|
Labcon™
1026-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Bagged | Non-sterile |
22.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17567786
|
Labcon™
1026-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Rack, 96 | Non-sterile |
55.35€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Fits most standard 200 μL pipettes
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
200 μL | |
Clear | |
1.95 in. | |
Liquid Handling | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Non-filtered | |
Autoclavable | |
49.7 mm | |
Wide Orifice, Bevel Point | |
Universal Fit | |
Eclipse |