Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marca:  Labcon™ 1026-960-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.46510kg
Codice prodotto. 17567786
  • 55.35€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Purple
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Wide Orifice, Bevel Point
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Rack, 96
960 Tips/Pk.
Universal Fit
Eclipse