Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Extended Length Pipette Tips with UltraFine™ Points
GREENER_CHOICE
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1045-800-000-9
19.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16603922
  • 41.15€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 07-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 μL and 1250 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1250 μL
Non-sterile
Autoclavable
88.9 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
UltraFine, Flextop
1000 tips/bag
Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
1000 tips/bag; 10 bags / case
Single-use
No
Polypropylene Resin