Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Extended Length Pipette Tips with UltraFine™ Points
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
28.60€ - 83.65€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1250 μL |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.50 in. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16683912
|
Labcon
1045-260-000-9 |
480 tips / low waste Eclipse™ refill/10 refills / case | Non-sterile |
28.60€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16693912
|
Labcon
1045-265-000-9 |
480 tips / low waste Eclipse™ refill/10 refills / case | Sterile |
33.90€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16603922
|
Labcon
1045-800-000-9 |
1000 tips/bag; 10 bags / case | Non-sterile |
30.30€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16613922
|
Labcon
1045-960-006-9 |
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk. / case | Non-sterile |
50.45€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16623922
|
Labcon
1045-965-006-9 |
96 tips/rack; 6 racks / Pk.; 8 Pk. / case | Sterile |
58.55€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17467392
|
Labcon
1045-165-000-9 |
200/Pk.; Individually Wrapped | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Pipette Tip
- Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
- Fits Popular 1000 μL and 1250 μL Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
1250 μL | |
Clear | |
3.50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Single-use | |
No |
Non-Filtered | |
Autoclavable | |
88.9 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
UltraFine, Flextop | |
Universal Fit | |
Polypropylene Resin |