Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Extended Length Pipette Tips with UltraFine™ Points
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1045-965-006-9
32.05 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.15420kg
Codice prodotto. 16623922
  • 58.55€ / pezzi 576
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 μL and 1250 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1250 μL
Sterile
Autoclavable
88.9 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
96 tips/rack; 6 racks / Pk.; 8 Pk. / case
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-Filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
UltraFine, Flextop
96 tips/rack
Universal Fit
Eclipse FlexTop