Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Extended Length Pipette Tips with UltraFine™ Points
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1045-265-000-9
29.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.80390kg
Codice prodotto. 16693912
  • 33.90€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 μL and 1250 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1250 μL
Sterile
Autoclavable
88.9 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
480 tips / low waste Eclipse™ refill/10 refills / case
Yes
Universal Fit
Eclipse
Non-Filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
UltraFine, Flextop
480 tips / low waste Eclipse™ refill
Single-use
No
Polypropylene Resin