Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Extended Length Pipette Tips with UltraFine™ Points
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1045-165-000-9
Codice prodotto. 17467392
  • 78.34€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 31-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 μL and 1250 μL Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1250 μL
Sterile
Autoclavable
88.9 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Individually Wrapped
200/Pk.; Individually Wrapped
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
UltraFine, Flextop
200/Pk.
Universal Fit
Eclipse