Learn More
Bellingham + Stanley™ Rifrattometro Brix manuale ottico di livello professionale
Manufactured to the highest specification using only the best materials and optical components. Bellingham + Stanley™ Eclipse Hand Held Refractometer is a low-cost, portable instrument used for on-the-spot determination of Refractive Index of liquids or the concentration of solutions.
270.00€ - 475.00€
Specifica
Tipo | Eclipse Professional Grade Optical Hand Held Refractometer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | ‘On the spot’ determination of Refractive Index (RI) of liquids or the concentration of solutions |
Include | Soft carrying case |
Protezione IP | IP65 |
Codice del prodotto | Marca | Scale Range | Incrementi | Tipo di bilancia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Scale Range | Incrementi | Tipo di bilancia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12303519
|
Bellingham + Stanley™
45-01 |
0 to 15 Brix | 0.1 | Brix |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12313519
|
Bellingham + Stanley™
45-02 |
0 to 30 Brix | 0.2 | Brix |
332.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12353519
|
Bellingham + Stanley™
45-05 |
45 - 80% Brix | 0.2 | Brix |
270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12343519
|
Bellingham + Stanley™
45-08 |
28 to 65 Brix | 0.2 | Brix |
331.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12393529
|
Bellingham + Stanley™
45-81 |
0 to 50 Brix | 0.5 | Low Volume Brix |
473.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12303539
|
Bellingham + Stanley™
45-82 |
45 to 80 Brix | 0.2 | Low Volume Brix |
475.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12333519
|
Bellingham + Stanley™
45-03 |
0 - 50% Brix | 0.5 | Brix |
270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12363519
|
Bellingham + Stanley™
45-06 |
72 to 95 Brix | 0.2 | Brix |
270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11924229
|
Bellingham + Stanley™
45-41 |
0.2 | Refractive Index |
367.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The Eclipse professional-grade range of scales are available for general use in a variety of applications, with special models available, such as Low Volume Brix models to facilitate measurement of samples of less than 1μL that are used by botanists and zoologists for measuring nectar. All instruments are supplied with a soft carrying case and instructions for use.
These reliable and robust refractometers are sealed against the ingress of water with IP65 construction, so they can be used in the harshest of environments. The large body housing and rubber handgrip make the instrument incredible easy to handle. Special features make measurements easy and reliable:
- Simple zero adjust with lock
- Shaded view with bright display for maximum distinction
- High precision, clear scale
- Easy-clean prism
- Unique sample ‘dribble feed’ feature
- Low weight
- Anti-roll supports
- Push-on prism flap
Specifica
Eclipse Professional Grade Optical Hand Held Refractometer | |
‘On the spot’ determination of Refractive Index (RI) of liquids or the concentration of solutions | |
Soft carrying case | |
IP65 |