Learn More
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 5 containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
17.50€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3.98 L |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 176 mm |
Altezza (sistema metrico) | 285 mm |
Peso (sistema metrico) | 338 g |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17744844
![]() |
Sharpsguard™
DD471OLR |
Orange |
17.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17754844
![]() |
Sharpsguard™
DD471YLR |
Yellow |
17.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Sharpsguard™ eco 5 is an ideal general-purpose sharps container, it provides maximum capacity in the minimum working space.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifica
3.98 L | |
176 mm | |
285 mm | |
338 g |
Titolo del prodotto
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container