Learn More
Uvex™ Eco Women's 100% Cotton Lab Coat, Regular Fit Codice prodotto.: 15358742
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Uvex™ Eco Women's 100% Cotton Lab Coat, Regular Fit
Codice prodotto. 15358742 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Large
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
6X-Large
Codice prodotto. 15358742
Marca: Uvex™ 8150904
Spedizione stimata: 18-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Women's economy lab coat ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering. Features a slightly tailored fit and multiple pockets for convenient storage.
  • Ideal for day-to-day work and suitable for industrial laundering
  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Regular fit with preformed seams
  • Adjustable cuffs
  • Concealed front panel
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Large
Sesso Women's
Materiale Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Stud-fastened
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Regular
N. di tasche 3
Tipo di colletto Lapel
Stile di manicotto Full-length
Misura petto (sistema imperiale) 42 in.
Misura petto (sistema metrico) 106.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 105 cm
Titolo del prodotto
Uvex™ Eco Women's 100% Cotton Lab Coat, Regular Fit >