Learn More
Bel-Art™ Economy Sampling Scoops
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
Marca: Bel-Art™ F36933-0022
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La capacità è indicata su ciascuna sessola e il livellamento del campione sul bordo superiore piatto garantisce una misurazione del volume ripetibile e coerente
- La forma a fondo piatto e il peso ridotto consentono l'uso come navicella per pesata
- Queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene bianco resistente agli urti
Specifica
Sessola per campionamento | |
piatto | |
83 ml | |
Non-sterile | |
Bianco | |
Consente di campionare in modo rapido e preciso campioni di volume fisso di materiale secco o liquido | |
14.1 x 4.9 x 2.9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ in.) | |
1⅛ in. | |
2.9 cm | |
4¹⁄₁₆ in. | |
14.1 cm | |
3.8 cm | |
1¹⁵⁄₁₆ in. | |
4.9 cm |
Polistirene | |
2.7 once | |
Single-use | |
Monopezzo | |
FDA | |
12 | |
1⅛ in. | |
2.9 cm | |
5⁹⁄₁₆ in. | |
1/12 in. | |
10.3 cm | |
1¹⁵⁄₁₆ in. | |
4.9 cm |