Learn More
Bel-Art™ Economy Sampling Scoops
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
15.65€ - 26.50€
Specifica
Product Type | Sessola per campionamento |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Tipo di parte inferiore | piatto |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11312184
|
Bel-Art™
F36933-0021 |
63 ml | 12.9 x 4.4 x 2.7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ x 1¹⁄₁₆ in.) |
15.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11322184
|
Bel-Art™
F36933-0022 |
83 ml | 14.1 x 4.9 x 2.9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ in.) |
17.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11332184
|
Bel-Art™
F36933-0023 |
125 ml | 15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ in.) | N/A | |||||
11342184
|
Bel-Art™
F36933-0024 |
250 ml | 18.9 x 6.8 x 4.1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ in.) |
26.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Capacity is listed on each white scoop
- Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
- Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
- One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
Specifica
Sessola per campionamento | |
piatto | |
Non-sterile | |
Bianco | |
Consente di campionare in modo rapido e preciso campioni di volume fisso di materiale secco o liquido |
Polistirene | |
Single-use | |
Monopezzo | |
FDA | |
12 |