Learn More
Bel-Art™ Economy Sampling Scoops
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
Marca: Bel-Art™ F36933-0023
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La capacità è indicata su ciascuna sessola e il livellamento del campione sul bordo superiore piatto garantisce una misurazione del volume ripetibile e coerente
- La forma a fondo piatto e il peso ridotto consentono l'uso come navicella per pesata
- Queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene bianco resistente agli urti
Specifica
Sessola per campionamento | |
Piatta | |
125 ml | |
Non-sterile | |
Bianco | |
Consente di campionare in modo rapido e preciso campioni di volume fisso di materiale secco o liquido | |
15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ in.) | |
1/14 in. | |
3.2 cm | |
4¹³⁄₁₆ in. | |
15.9 cm | |
3.7 cm | |
2³⁄₁₆ in. | |
5.6 cm |
Polistirene | |
4 once | |
Single-use | |
Monopezzo | |
FDA | |
12 | |
1/14 in. | |
3.2 cm | |
6/14 in. | |
1⅝ in. | |
12.2 cm | |
2³⁄₁₆ in. | |
5.6 cm |