Learn More
LevGo™ Spatulas
Sessole per polveri e solidi morbidi contenuti in provette da 15 e da 1,5 ml. Le spatole LevGo™ Spatulas sono ecocompatibili e biodegradabili.
Marca:  LevGo™ HS120008
42.02 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15326134
  • 47.80€ / 300 confezioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideale per l'erogazione o la raccolta di campioni, di polveri o di solidi morbidi
  • Infrangibile in azoto liquido e resistente ad acidi e basi diluiti, utilizzabile con liquidi caldi
  • Conforme ai regolamenti FDA per l'uso con alimenti
  • Autoclavabile
  • Monouso
Specifica
Specifica
Spatola/sessola
300/conf.
140 mm
Cucchiaio: 25 x 14 mm, sessola: 30 x 3 mm
Polipropilene
15 e 1,5 ml
140 x 7 mm
7 mm
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
LevGo™ Spatulas > Length: 140mm