Learn More
Eutech™ pHmetro EcoTestr
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
83.92€ - 97.28€
Specifica
Precisione (pH) | ±0,1 |
---|---|
Measurement Modes | pH |
Risoluzione (pH) | 0,1 |
Protezione IP | IP67 |
Tipo di batteria | A76/LR44 alcalino |
Codice del prodotto | Marca | Calibration Points | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibration Points | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10462215
|
Eutech™
01X460901 |
1 | Per pH 1 |
83.92€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11599054
|
Eutech™
01X460902 |
3 | Per pH 2 |
97.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Dal leader del mercato dei tester, arriva la gamma EcoTestr pH 1 & pH 2 – una nuova gamma di pHmetri con un buon rapporto qualità-prezzo progettati per agevoli misurazioni del pH. Precisi e di facile utilizzo, questi misuratori sono ideali per controlli rapidi del pH in coltivazioni idroponiche, acquacoltura, agricoltura, piscine, semplici operazioni di laboratorio e altre applicazioni con acque/acque reflue.
Caratteristiche:
- Intervallo di pH completo da 0.0 a 14.0
- Calibrazione automatica e riconoscimento automatico dei tamponi
- Impermeabilità IP67 – il misuratore galleggia sull'acqua per consentire il facile recupero
- Sensori a lunga durata – non richiedono la sostituzione
- Scomparto batterie con chiusura a scatto per consentire la sostituzione delle batterie senza utensili
- Funzione in.Hold in. per bloccare temporaneamente la lettura e agevolare la registrazione
- Cappuccio protettivo per sensore che funge anche da contenitore per i campioni o per la soluzione di calibrazione
Applicazioni
Acquari e acquacoltura, colture idroponiche, piscine, centri benessere e saune, laboratori e istruzione, trattamento delle acque reflue, monitoraggio ambientale
Specifiche
- Intervallo di pH: 0.0 - 14.0 pH
- Risoluzione: 0.1 pH
- Precisione: ±0.1 pH
- Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C
- Memoria non volatile: Sì
- Funzione Hold: Sì
- Spegnimento automatico: 8.5 minuti dopo l'ultima pressione di un tasto
- Display LCD: 3 ½ cifre con avvisatore
- Alimentazione: 4 microbatterie alcaline A76 da 1.5 V
- Classe di protezione: IP67 impermeabile
- Dimensioni, peso: In scatola: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm; 137 g
Specifica
±0,1 | |
0,1 | |
A76/LR44 alcalino |
pH | |
IP67 | |
250 ore |