Learn More
WLD Tec™ Sterilizzatore elettrico Sterimax
Fast, efficient, and flameless infrared loop sterilizer. WLD Tec™ Sterimax Infrared Sterilizer is ideally suited for use in any type of laboratory.
Marca:  WLD Tec™ 5.101.000
Codice prodotto. 11724169
  • 780.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
7 Angular adjustments
Specifica
Specifica
169 mm
169 x 175 mm
129 mm
Long version
900°C to 950°C
7 Angular adjustments
1 Ea.
225 w
169 x 175 x 129 mm
161 mm
20 mm
169 mm
Infrared Sterilizer
1.06 kg
Inoculation loop and holder, tray for 3 instruments, screwdriver, instruction manual, 2-year warranty (except parts of wear and tear)
230 V
175 mm