Learn More
WLD Tec™ Sterilizzatore elettrico Sterimax
Fast, efficient, and flameless infrared loop sterilizer. WLD Tec™ Sterimax Infrared Sterilizer is ideally suited for use in any type of laboratory.
745.00€ - 844.00€
Specifica
Altezza (sistema metrico) esterno 129 mm
Product Type Infrared Sterilizer
Temperatura (sistema metrico) 900°C to 950°C
Features 7 Angular adjustments
Include Inoculation loop and holder, tray for 3 instruments, screwdriver, instruction manual, 2-year warranty (except parts of wear and tear)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
11724169
Vedere i documenti
WLD Tec™
5.101.000
169 x 175 x 129 mm
844.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11794159
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
WLD Tec™
5.001.000
118 x 175 x 129 mm
745.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High speed annealing and sterilizing
  • Smart infrared light
    • Instantly ready to work
  • Smart operation - comfortable working
  • Smart use of technology - minimum heat dissipation
  • Smart design - outstanding features
    • Elegant stainless steel houising
    • Safety glass touch panel
  • Robust
    • Unique double tube system made of robust quartz glass and wear-resistant ceramic
  • Flexible and safe
    • Variable operation angle
    • Tube can lock itself into place
    • Low and stable housing
    • Protects working surface from contamination
    • Residual heat display
Specifica
Specifica
129 mm
900°C to 950°C
Inoculation loop and holder, tray for 3 instruments, screwdriver, instruction manual, 2-year warranty (except parts of wear and tear)
230 V
Infrared Sterilizer
7 Angular adjustments
1 Ea.
175 mm