Learn More
WLD Tec™ Sterilizzatore elettrico Sterimax
Fast, efficient, and flameless infrared loop sterilizer. WLD Tec™ Sterimax Infrared Sterilizer is ideally suited for use in any type of laboratory.
Marca:  WLD Tec™ 5.001.000
Codice prodotto. 11794159
  • 705.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
7 Angular adjustments
Specifica
Specifica
139 mm
118 x 175 mm
129 mm
Short Version
900 - 950 °C
Angolo di inclinazione variabile, nessun rischio di batteri
1 ciascuno
120 w
118 x 175 x 129 mm
118 mm
15 mm
118 mm
Sterilizzatore elettrico Sterimax
0.96 kg
Inoculation loop and holder, tray for 3 instruments, screwdriver, instruction manual, 2-year warranty (except parts of wear and tear)
230 V
175 mm