Learn More
Fisherbrand™ Electronic Crimping Tools, Handheld, Battery
Reduces hand strain compared to manual crimper operation.
Marca:  Fisherbrand™ 11 00 2534
Codice prodotto. 15582300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Electronic Crimper
  • 110 - 240V
  • Electronic
  • Steel/plastic
  • Crimper
  • Adjustable
  • For Aluminum/Steel caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
11mm Electronic Crimper
11 mm
Plastic, Steel