Learn More
Fisherbrand™ Electronic Crimping Tools, Handheld, Battery
Reduces hand strain compared to manual crimper operation.
945.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15582300
|
Fisherbrand™
11 00 2534 |
11mm Electronic Crimper | N/A | ||||||
Descrizione
- Electronic Crimper
- 110 - 240V
- Electronic
- Steel/plastic
- Crimper
- Adjustable
- For Aluminum/Steel caps