Learn More
Carbolite™ ELF Chamber Furnace
Designed for light duty and general use up to 1100°C. Carbolite™ ELF Chamber Furnace has a simple drop-down door and a top-mounted ceramic chimney.
2530.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100 °C
Tipo Fornace camera
Include Unità di controllo della temperatura
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensioni esterne (L x P x A) Wattage Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensioni esterne (L x P x A) Wattage Prezzo Quantità e disponibilità  
12049862
Vedere i documenti
Carbolite™
ELF1106-230SN+&02-301
6 l 8.25 x 7 x 6.5 pollici 580 x 410 x 420 mm 2 kW
2530.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 1100°C maximum operating temperature
  • 6, 14 or 23L chamber volumes
  • Drop down door with air gap to minimize external temperature
  • Carbolite Gero 301 controller, with single ramp to set-point and process timer
  • Delayed start / process timer function as standard
  • Vacuum-formed, low thermal mass insulation
  • Hard ceramic hearth fitted as standard
  • Ventilated via top-mounted ceramic chimney
  • Optional: Over-temperature protection (recommended to protect valuable contents and for unattended operation)
Note: Power cable and plug are not included; must be purchased separately. Contact Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
1100 °C
Fornace camera
Unità di controllo della temperatura
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Carbolite™ ELF Chamber Furnace