Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.10μ
Recommended when maximum recovery is important
Marca: Merck VVLP04700
255.31 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.- Features & Benefits
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Polivinilidenfluoruro (PVDF) | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
100/conf. | |
Hydrophilic | |
47 mm |
70 psi | |
Screen Filter | |
0.1 μm | |
2.5 ml/min./cm2 | |
100Pack | |
Filter Membranes | |
47 mm |