Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.10μ
Recommended when maximum recovery is important
162.00€ - 605.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | PVDF |
Dimensione del poro | 0.1 μm |
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10329880
|
Merck
VVLP01300 |
100Pack |
162.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10526902
|
Merck
VVLP04700 |
100Pack |
282.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10696531
|
Merck
VVLP02500 |
100Pack |
195.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10074490
|
Merck
VVLP14250 |
50Pack |
605.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10471541
|
Merck
VVLP09050 |
50Pack |
405.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10656551
|
Merck
VVHP04700 |
100Pack |
249.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11760433
|
Merck
VVLP00010 |
1 roll |
448.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15848317
|
Merck
VVLP07625 |
25Pack |
168.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.- Features & Benefits
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
0.1 μm | |
Filter Membranes |
White | |
PVDF | |
Non-sterile |