Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.22μ
Per applicazioni che richiedono il massimo recupero. Membrane in PVDF EMD Millipore Durapore™: I pori da 0.22 μ offrono portate e rese elevate, basso livello di estraibili, notevole compatibilità chimica e basso assorbimento proteico. Disponibili in diametri da 13 mm a 142 mm.
Marca:  Merck GVHP14250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10742151
  • 825.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important. Durapore™ PVDF Membranes: 0.22μ Pore Size provide high flow rates and throughput, low extractables, broad chemical compatibility and low protein binding. Available in diameters ranging from 13mm to 142mm.
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.
    Features & Benefits
  • Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
  • Durapore™ membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Specifica
    Specifica
    Not Autoclavable
    White
    PVDF
    Non-sterile
    Hydrophobic
    50/Pk.
    Hydrophobic
    142 mm
    ≥1.24 bar, air with Methanol
    Screen Filter
    0.22 μm
    >1 mL/min x cm2
    50Pack
    Filter Membranes
    142 mm