Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.22μ
Per applicazioni che richiedono il massimo recupero. Membrane in PVDF EMD Millipore Durapore™: I pori da 0.22 μ offrono portate e rese elevate, basso livello di estraibili, notevole compatibilità chimica e basso assorbimento proteico. Disponibili in diametri da 13 mm a 142 mm.
165.00€ - 1045.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Materiale | PVDF |
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Punto di bolla | Tipo di filtro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Punto di bolla | Tipo di filtro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10752901
|
Merck
GVWP04700 |
47 mm | 50 psi | Screen Filter |
342.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10742901
|
Merck
GVWP02500 |
25 mm | 50 psi | Screen Filter |
202.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10074500
|
Merck
GVWP01300 |
13 mm | 50 psi | Screen Filter |
165.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10732731
|
Merck
GVWP14250 |
142 mm | 50 psi | Screen Filter |
660.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10146710
|
Merck
GVWP09050 |
90 mm | 50 psi | Screen Filter |
377.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10656741
|
Merck
GVHP04700 |
47 mm | ≥1.24 bar, air with Methanol | Screen Filter |
375.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10646741
|
Merck
GVHP02500 |
25 mm | ≥1.24 bar, air with Methanol | Screen Filter |
281.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10646551
|
Merck
GVHP01300 |
13 mm | ≥1.24 bar, air with Methanol | Screen Filter |
226.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10696161
|
Merck
GVHP09050 |
90 mm | ≥1.24 bar, air with Methanol | Screen Filter |
530.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10742151
|
Merck
GVHP14250 |
142 mm | ≥1.24 bar, air with Methanol | Screen Filter |
825.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10479830
|
Merck
GVWP10050 |
100 mm | ≥3.45 bar, air with water | Screen Filter |
515.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15858077
|
Merck
GVWP07625 |
76 mm | ≥50 psi, air with water | Screen Filter |
168.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10606171
|
Merck
GVWP00010 |
304 mm | ≥3.45 bar, air with water | Screen filter, 1 roll x 10 ft. |
1045.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10194073
|
Merck
GVHP00010 |
304 mm | ≥1.24 bar, air with Methanol | Screen filter, 1 roll x 10 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important. Durapore™ PVDF Membranes: 0.22μ Pore Size provide high flow rates and throughput, low extractables, broad chemical compatibility and low protein binding. Available in diameters ranging from 13mm to 142mm.
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.- Features & Benefits
Specifica
Not Autoclavable | |
PVDF | |
Non-sterile |
White | |
0.22 μm | |
Filter Membranes |