Learn More
Merck Empty Monitor Cassette for 37mm Aerosol Analysis Monitors
For 37mm Monitor
321.00€ - 417.00€
Specifica
Product Type Aerosol Analysis Monitor Case
Materiale Polystyrene
Tipi di connettore Female Luer Slip
Da utilizzare con (apparecchiatura) EMD Millipore Aerosol Analysis Monitor (37 mm)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10217920
Vedere i documenti
Merck
M00003700
To close monitor Inlet and Outlet Empty monitor case without ring
321.00€
pezzi 50
10577872
Vedere i documenti
Merck
M000037A0
To reload cassette with appropriate filters Empty monitor cassette with rings and plugs
417.00€
pezzi 50
Descrizione
Descrizione
Includes red and blue plugs.
Order Info
Bulk pack.
Specifica
Specifica
Aerosol Analysis Monitor Case
Polystyrene
Female Luer Slip
EMD Millipore Aerosol Analysis Monitor (37 mm)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Empty Monitor Cassette for 37mm Aerosol Analysis Monitors