Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: P
Ideali per legare le proteine trasferite da varie matrici gel. Le membrane di trasferimento in PVDF EMD Millipore Immobilon™-P offrono manipolazione, colorazione e resistenza superiori rispetto alla nitrocellulosa. Per western blotting e sequenziamento delle proteine. Disponibili in fogli o rotoli.
Marca:  Merck IPVH08130
Codice prodotto. 10503224
  • 347.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Immobilon™ PVDF membranes are offered in four types, each optimized for a different protein blotting application. Convenient blotting sandwiches feature pre-cut sheets of membrane and blotting filter paper. Immobilon™ PVDF membranes have high protein adsorption, so you won’t lose proteins during transfer or reprobing. The open pore structure makes it easy to access bound proteins and remove unbound probes. In addition, Immobilon™ PVDF membranes optimized for fluorescent blots dramatically increase signal-to-noise ratios for high sensitivity in quantitative, multiplexing applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8.5 cm
Ideali per legare le proteine trasferite da un’ampia gamma di matrici gel
PVDF
13.5 cm
Foglio
0.45 μm