Learn More
Merck Inserti per piastre per colture Millicell™: PCF
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology
682.00€ - 914.00€
Specifica
Materiale Polycarbonate
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Dimensione del poro Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Dimensione del poro Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10360832
Vedere i documenti
Merck
PI8P01250
12mm 8 μm 10.5mm
682.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10208100
Vedere i documenti
Merck
PIHP03050
30mm 0.4 μm 13mm
914.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10044390
Vedere i documenti
Merck
PIHP01250
12 mm 0.4 μm 10.5 mm
698.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10218100
Vedere i documenti
Merck
PITP01250
12mm 3 μm 10.5mm
682.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10538822
Vedere i documenti
Merck
PIXP01250
12mm 12 μm 10.5mm
682.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology
  • Le membrane microporose consentono l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i domini apicali e basolaterali. Favoriscono una migliore adesione, crescita e differenziazione cellulare di colture a sospensione e adesione-dipendenti
  • Gli inserti Milicell pronti all’uso si adattano alla maggior parte delle piastre a 6 o 24 pozzetti e possono essere preparati con facilità per tecniche SEM e TEM; compatibili con colorazioni standard e fluorescenti
  • Area di crescita effettiva per inserti dal diametro di 12 mm, 0.6 cm2, 4.2 cm2 per inserti dal diametro di 30 mm
  • Non richiedono una matrice extracellulare per le cellule adesione-dipendenti
  • Alloggiamento in polistirene; forniti sterili e confezionati singolarmente in blister
  • Utilizzano membrane in policarbonato trattato per colture di tessuti, da utilizzare in applicazioni di co-coltura e per studi sull’invasione delle cellule tumorali e le metastasi
Applicazioni:
Studi su trasporto e permeabilità, studi sulla co-coltura per interazione cellula-cellula, test di tossicità in vitro, studi sulle metastasi delle cellule tumorali e colture organotipiche
Specifica
Specifica
Polycarbonate
Sterile
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Inserti per piastre per colture Millicell™: PCF