Learn More
Merck Millivac™ Mini Pump
Compact, maintenance-free pumps that provide a consistent source of vacuum for filtration and other laboratory applications
1290.00€
Specifica
Peso di spedizione (sistema imperiale) 4.1 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 1.9 kg
Include Hose connector
Materiale Ryton (Pump Head), EPDM (Membrane), Fluoroelastomer (Valves)
Peso (sistema imperiale) 4.1 lb.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
10450031
Vedere i documenti
Merck
XF5423050
230 V 50 Hz
1290.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Compact, maintenance-free pumps that provide a consistent source of vacuum for filtration and other laboratory applications
  • A patented diaphragm design has reduced the footprint of the pump compared to conventional models
  • Use Millivac Mini Pump to filter water and aqueous solutions
  • No lubrication required
  • Not explosion-proof
  • 4mm ID tubing
  • Dimensions: 22.6 x 9 x 14.1cm, L x W x H
Specifica
Specifica
4.1 lb.
Hose connector
4.1 lb.
6 L/min.
14.1 cm
22.6 cm
1.9 kg
Ryton (Pump Head), EPDM (Membrane), Fluoroelastomer (Valves)
1.9 kg
5.5 in.
8.8 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Millivac™ Mini Pump