Learn More
Merck MultiScreen™HTS 8-Well Strips with Immobilon™-P PVDF Membrane
8-well strips enable processing of less than 96 samples at one time
Marca:  Merck M8IPS4510
Codice prodotto. 10169794
  • 1695.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Twelve 8-well strips in a support frame. Additional support frames also available separately.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For ELISpot and protein binding assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Strip Plate
Clear
ABS Plastic
Sterile
10/Pk.
1 x 8
Microplate 8-Well Strip
8
ELIspot and protein binding assays