Learn More
Merck MultiScreen™HTS 8-Well Strips with Immobilon™-P PVDF Membrane
8-well strips enable processing of less than 96 samples at one time
282.00€ - 1600.00€
Specifica
Formato | Strip Plate |
---|---|
Matrice | 1 x 8 |
Colore | Clear |
Materiale | ABS Plastic |
No. of Wells | 8 |
Includes: Twelve 8-well strips in a support frame. Additional support frames also available separately.
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10169794
|
Merck
M8IPS4510 |
Microplate 8-Well Strip |
1600.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10174073
|
Merck
M8IPFRAME |
Microplate Strip Support Frame |
282.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For ELISpot and protein binding assays
Specifica
Strip Plate | |
Clear | |
8 |
1 x 8 | |
ABS Plastic | |
Sterile |