Learn More
Merck Parti di ricambio per portafiltro Swinnex™
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Marca:  Merck XX1104707
78.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10360211
  • 84.65€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Connect Swinnex 47mm with tubing to pressurized reservoir or automatic filling machine for filtering larger volumes.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
47 mm Millipore Swinnex filter holder (Swinnex 47)
Non-sterile
1.85 in.
47 mm
O-ring
Silicone
Laboratory Filter Holders or Cyclones
1.85 in.