Learn More
Merck Parti di ricambio per portafiltro Swinnex™
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
75.45€ - 302.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Tipo | Laboratory Filter Holders or Cyclones |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10420781
|
Merck
SX0004701 |
Base O-ring |
83.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10400401
|
Merck
SX0002501 |
Silicone Gaskets, Diameter: 25 mm |
200.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10490391
|
Merck
SX0001301 |
Guarnizione da 13 mm |
75.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10360211
|
Merck
XX1104707 |
O-ring |
84.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10678261
|
Merck
XX2702510 |
Support Screen |
302.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Collegare Swinnex da 47 mm al tubo del serbatoio pressurizzato o alla macchina di riempimento automatico per filtrare volumi maggiori.
Specifica
Not Autoclavable | |
Non-sterile | |
Laboratory Filter Holders or Cyclones |