Learn More
Merck Parti di ricambio per portafiltro Swinnex™
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Marca:  Merck SX0002501
166.35 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10400401
  • 200.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Connect Swinnex 47mm with tubing to pressurized reservoir or automatic filling machine for filtering larger volumes.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
25 mm Millipore Swinnex filter holder (Swinnex 25)
Non-sterile
Laboratory Filter Holders or Cyclones
Silicone Gaskets, Diameter: 25 mm
Silicone
100Pack