Learn More
Merck Parti di ricambio per portafiltro Swinnex™
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Marca: Merck SX0001301
70.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Descrizione
Use to ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by syringe
Connect Swinnex 47mm with tubing to pressurized reservoir or automatic filling machine for filtering larger volumes.
Specifica
Not Autoclavable | |
Porta filtri Swinnex Millipore | |
0.5/0.1 μm | |
Laboratory Filter Holders or Cyclones |
Guarnizione da 13 mm | |
Silicone | |
Non-sterile |