Learn More
Merck Accessories and Replacement Parts In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX4404702
517.79 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10029810
  • 560.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700
SS Filter, Depends on filter type used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
47 mm high Pressure SS filter holder
Non-sterile
PTFE-coated HP Support Screen
PTFE Coated Stainless Steel
47 mm