Learn More
Merck Accessories and Replacement Parts In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
51.35€ - 560.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 47 mm high Pressure SS filter holder |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10729591
|
Merck
XX4404703 |
Back-pressure Screen |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10673012
|
Merck
XX4304701 |
O-Ring |
184.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10419532
|
Merck
XX4504704 |
Filter Support Screen |
460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10029810
|
Merck
XX4404702 |
PTFE-coated HP Support Screen |
560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10634552
|
Merck
XX4204708 |
Back-pressure Screen |
458.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10460103
|
Merck
XX4204709 |
Stirred Cell Support Screen |
81.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10741263
|
Merck
5614 |
Under Drain Screen |
51.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700SS Filter, † Depends on filter type used.
Specifica
Not Autoclavable | |
47 mm high Pressure SS filter holder | |
Non-sterile |