Learn More
Merck Accessories and Replacement Parts In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX4204709
75.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10460103
  • 81.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
47 mm high Pressure SS filter holder
Non-sterile
Stirred Cell Support Screen
Stainless Steel
Support Screen, 47 mm dia. Filter, Stainless Steel