Learn More
Merck Accessories and Replacement Parts In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX4204708
426.35 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700SS Filter, † Depends on filter type used.
Specifica
Not Autoclavable | |
47 mm high Pressure SS filter holder | |
Non-sterile | |
25 mm |
Back-pressure Screen | |
Glass-filled Polypropylene | |
1 in. |