Learn More
Merck Dispositivi filtranti centrifughi Ultrafree™-MC con membrana Durapore™
Per la preparazione e purificazione di campioni per microcentrifughe. I dispositivi filtranti centrifughi EMD Millipore Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ consentono preparazioni dei campioni rapide e agevoli, con volumi trattenuti molto bassi. Disponibili in versioni sterili e non sterili e con pori di varie dimensioni.
Marca:  Merck UFC30GV0S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14220kg
Codice prodotto. 10228490
  • 423.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Prepare and purify microcentrifuge samples. Ultrafree™-MC Centrifugal Filter Devices with Durapore™ Membrane enables fast, convenient sample preparation of very low hold-up volumes. Available in sterile and non-sterile versions and a variety of pore sizes.
  • Single-use, disposable filters used for removing particulates from aqueous biological solutions
  • Can be used in fixed-angle rotors
  • Fast filtration and highly reproducible performance
  • Ideal for use with protein and nucleic acid solutions
Specifica
Specifica
Giallo
Durapore
Sterile
Polypropylene
50 Pk.
500 μl
45 mm
10.6 mm
Single-use
0.22μ m
0.2 cm2
12,000 xG
Centrifugal Filters
1.77 in.
0.42 in.